Tisk…
4-Formyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR10483-1GEA 26920 CZK
APOSOR10483-1G APOSOR10483-250MG
4-Formyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
4-Formyl-1-naphthaleneboronic acid
Vzorec: C₁₁H₉BO₃
MW: 200,00 g/mol
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01632205
CAS číslo: 332398-52-4