4-Isopropylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR10524-5GEA
1990
CZK
APOSOR10524-5G
APOSOR10524-25G
4-Isopropylphenylboronic acid
4-Isopropylphenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₃BO₂ MW: 164,01 g/mol Bod tání: 140…144 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01074614 CAS číslo: 16152-51-5 |