4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR10537-5GEA
1700
CZK
APOSOR10537-5G
APOSOR10537-100G
APOSOR10537-25G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₄H₁₉BO₄ MW: 262,11 g/mol Bod tání: 77…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179438 CAS číslo: 171364-80-0 |