Tisk…

4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

APOSOR10549-1GEA 1040 CZK
APOSOR10549-1G APOSOR10549-5G APOSOR10549-25G
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid 98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BNO₄
MW: 180,96 g/mol
Bod tání: 260…264 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191550
CAS číslo: 80500-27-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR