Tisk…
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR10585-5GEA 500 CZK
APOSOR10585-5G APOSOR10585-1G APOSOR10585-25G
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Tetrahydropyran-4-methanol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 105…110 °C/20mmHg
Bod vzplanutí: >61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457804
CAS číslo: 14774-37-9