1-Tritylimidazole
|
Varování
|
APOSOR10595-5GEA
0
CZK
APOSOR10595-5G
APOSOR10595-25G
1-Tritylimidazole
1-Tritylimidazole
Vzorec:
C₂₂H₁₈N₂ MW: 310,40 g/mol Bod tání: 229…230 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00229427 CAS číslo: 15469-97-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...