tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 95%
|
Nebezpečí
|
APOSOR10830-25GEA
8440
CZK
APOSOR10830-25G
APOSOR10830-5G
APOSOR10830-1G
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Vzorec:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,31 g/mol Bod tání: 106…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631214 CAS číslo: 135632-53-0 UN: 3259 ADR: 8,III |