4-(Diethylamino)salicylaldehyde
|
Varování
|
APOSOR10946-5GEA
0
CZK
APOSOR10946-5G
APOSOR10946-25G
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193,25 g/mol Bod tání: 60…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003326 CAS číslo: 17754-90-4 EINECS: 241-745-3 |