Tisk…
5-(3-Bromophenyl)isoxazole
APOSOR11-1GEA 0 CZK
APOSOR11-1G
5-(3-Bromophenyl)isoxazole
5-(3-Bromophenyl)isoxazole
Vzorec: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183531
CAS číslo: 7064-33-7