Tisk…

Methyl-8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate

Dodavatel: Apollo Scientific

Varování

APOSOR110150-1GEA 3110 CZK
APOSOR110150-1G
Methyl-8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl-8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,0681 g/mol
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016026
CAS číslo: 1234616-08-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR