Tisk…
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110181-1GEA 2280 CZK
APOSOR110181-1G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02251330
CAS číslo: 934-37-2