Tisk…
6-Iodo-1H-indazole
Varování
APOSOR110288-10GEA 0 CZK
APOSOR110288-5G APOSOR110288-25G APOSOR110288-100G APOSOR110288-10G
6-Iodo-1H-indazole
6-Iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Bod tání: 208…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114695
CAS číslo: 261953-36-0