Tisk…
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR110363-100GEA 0 CZK
APOSOR110363-100G APOSOR110363-25G
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Bod tání: 49…53 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130054
CAS číslo: 7356-11-8
EINECS: 230-886-6