Tisk…
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR11047-25GEA 608 CZK
APOSOR11047-25G APOSOR11047-100G
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428513
CAS číslo: 29270-30-2
UN: 3261
ADR: 8,III