Tisk…
4-(4-Formylphenoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110983-1GEA 2490 CZK
APOSOR110983-1G
4-(4-Formylphenoxy)benzonitrile
4-(4-Formylphenoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,2300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276813
CAS číslo: 90178-71-5