Tisk…

3-Iodophthalic anhydride

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

APOSOR111350-1GEA 1460 CZK
APOSOR111350-1G
3-Iodophthalic anhydride
3-Iodophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃IO₃
MW: 274,0121 g/mol
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458692
CAS číslo: 28418-88-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR