Tisk…
Methyl-4-benzyloxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR111495-1GEA 1580 CZK
APOSOR111495-1G
Methyl-4-benzyloxybenzoate
Methyl-4-benzyloxybenzoate
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017613
CAS číslo: 32122-11-5