Tisk…
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR1118-25GEA 6650 CZK
APOSOR1118-25G APOSOR1118-100G
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04
Bod varu: 132…134 °C/18mmHg
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016417
CAS číslo: 3321-92-4