Trithiocyanuric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR11248-100GEA
1660
CZK
APOSOR11248-100G
APOSOR11248-500G
Trithiocyanuric acid
Trithiocyanuric acid
Vzorec:
C₃H₃N₃S₃ MW: 177,27 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006052 CAS číslo: 638-16-4 |