6-Nitropicolinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR11392-100MGEA
417
CZK
APOSOR11392-100MG
APOSOR11392-250MG
6-Nitropicolinic acid 95%
6-Nitropicolinic acid
Vzorec:
C₆H₄N₂O₄ MW: 168,11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114205 CAS číslo: 26893-68-5 |