5-Carboxyphthalide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR11405-1GEA
5160
CZK
APOSOR11405-1G
5-Carboxyphthalide 97%
5-Carboxyphthalide
Vzorec:
C₉H₆O₄ MW: 178,1400 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04117971 CAS číslo: 4792-29-4 |