Tisk…
3-Chloro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine 97%
APOSOR11425-5GEA 0 CZK
APOSOR11425-5G APOSOR11425-1G
3-Chloro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine 97%
3-Chloro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine
Vzorec: C₈H₁₀ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864735
CAS číslo: 66346-85-8