6-Bromo-3-(methylthio)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR11485-250MGEA
8100
CZK
APOSOR11485-250MG
APOSOR11485-1G
6-Bromo-3-(methylthio)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
6-Bromo-3-(methylthio)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec:
C₇H₆BrN₃S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09475863 CAS číslo: 941294-56-0 |