3-Bromo-N-4-dimethylbenzenesulphonamide 98%
APOSOR11526-1GEA
0
CZK
APOSOR11526-1G
APOSOR11526-5G
3-Bromo-N-4-dimethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-4-dimethylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₈H₁₀BrNO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09475907 CAS číslo: 941294-51-5 |