5-Bromo-4-p-tolylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR11614-5GEA
11610
CZK
APOSOR11614-5G
APOSOR11614-1G
5-Bromo-4-p-tolylpyrimidine
5-Bromo-4-p-tolylpyrimidine
Vzorec:
C₁₂H₁₁BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800948 CAS číslo: 149323-50-2 |