4-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
APOSOR11621-1GEA
0
CZK
APOSOR11621-1G
APOSOR11621-5G
4-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
4-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
Vzorec:
C₁₃H₁₆BrNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00451750 CAS číslo: 223553-87-5 |