2-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR11648-1GEA
3740
CZK
APOSOR11648-1G
APOSOR11648-5G
2-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
2-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₁₀H₁₄BrNO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07710752 CAS číslo: 138733-50-3 |