Tisk…
2-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR11652-5GEA 13460 CZK
APOSOR11652-5G APOSOR11652-1G
2-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
2-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₂BrNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800949
CAS číslo: 951883-94-6