Tisk…
8-Bromo-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR11664-1GEA 953 CZK
APOSOR11664-1G
8-Bromo-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
8-Bromo-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Vzorec: C₇H₅BrClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800973
CAS číslo: 957120-43-3