3-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR11911-5GEA
14520
CZK
APOSOR11911-5G
APOSOR11911-1G
3-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
3-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
Vzorec:
C₉H₁₀BrNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01249209 CAS číslo: 57728-66-2 |