Tisk…
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR11947-250MGEA 830 CZK
APOSOR11947-250MG APOSOR11947-1G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate hydrochloride
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₉H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801003
CAS číslo: 957120-91-1