Tisk…
Ethyl-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR11957-5GEA 4370 CZK
APOSOR11957-5G
Ethyl-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,2300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02187526
CAS číslo: 70705-33-8