Tisk…
2-Methoxy-4-methylaniline hydrochloride
Varování
APOSOR11969-1GEA 0 CZK
APOSOR11969-1G
2-Methoxy-4-methylaniline hydrochloride
2-Methoxy-4-methylaniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO
MW: 173,6400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878311
CAS číslo: 71288-98-7