Tisk…
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR1202-1GEA 7150 CZK
APOSOR1202-1G
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 98%
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659869
CAS číslo: 850568-07-9