Methyl-4-chloropicolinate hydrochloride
|
Varování
|
APOSOR1204-25GEA
0
CZK
APOSOR1204-25G
APOSOR1204-5G
Methyl-4-chloropicolinate hydrochloride
Methyl-4-chloropicolinate hydrochloride
Vzorec:
C₇H₇Cl₂NO₂ Bod tání: 136…138 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05864729 CAS číslo: 176977-85-8 |