Tisk…
2-((4-Bromophenyl)amino)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR12171-10GEA 7210 CZK
APOSOR12171-10G APOSOR12171-1G APOSOR12171-5G
2-((4-Bromophenyl)amino)acetophenone
2-((4-Bromophenyl)amino)acetophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂BrNO
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00598456
CAS číslo: 4831-21-4