Tisk…
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR1218-1GEA 457 CZK
APOSOR1218-1G
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Bod tání: 118…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659908
CAS číslo: 170235-26-4