4,6-Dichloronicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR12186-1GEA
417
CZK
APOSOR12186-1G
APOSOR12186-5G
APOSOR12186-10G
4,6-Dichloronicotinic acid 98%
4,6-Dichloronicotinic acid
Vzorec:
C₆H₃Cl₂NO₂ MW: 192,00 g/mol Bod tání: 152…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234146 CAS číslo: 73027-79-9 |