Tisk…
(2,4-Dichlorophenoxy)thioacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR12187-10GEA 10950 CZK
APOSOR12187-10G APOSOR12187-1G APOSOR12187-5G
(2,4-Dichlorophenoxy)thioacetamide
(2,4-Dichlorophenoxy)thioacetamide
Vzorec: C₈H₇Cl₂NOS
MW: 236,11 g/mol
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172128
CAS číslo: 2302-32-1