5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR12283-10GEA
12440
CZK
APOSOR12283-10G
APOSOR12283-5G
APOSOR12283-1G
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Vzorec:
C₆H₅NS Bod varu: 73…75 °C/5mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01434334 CAS číslo: 72835-25-7 UN: 1993 ADR: 3,III |