Tisk…
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR12515-5GEA 10780 CZK
APOSOR12515-5G APOSOR12515-250MG APOSOR12515-1G
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Bod varu: 82 °C/0,8mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01691538
CAS číslo: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III