Tisk…
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR12650-250MGEA 417 CZK
APOSOR12650-250MG APOSOR12650-5G APOSOR12650-1G
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde 98%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684110
CAS číslo: 99163-12-9