(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR12682-5GEA
25690
CZK
APOSOR12682-5G
APOSOR12682-250MG
APOSOR12682-1G
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₅CI₃O₂S Bod tání: 108…111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631928 CAS číslo: 163295-70-3 UN: 3096 ADR: 8+4.3,II |