Tisk…
N-Benzylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR1310-25GEA 4170 CZK
APOSOR1310-25G APOSOR1310-100G
N-Benzylbenzamide 98%
N-Benzylbenzamide
Vzorec: C₁₄H₁₃NO
MW: 211,2591 g/mol
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003070
CAS číslo: 1485-70-7
EINECS: 216-063-4