Tisk…
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Varování
APOSOR13156-25GEA 0 CZK
APOSOR13156-25G APOSOR13156-5G APOSOR13156-10G
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,4300 g/mol
Bod tání: 230…236 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03701556
CAS číslo: 279261-81-3