Tisk…
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR13157-1GEA 417 CZK
APOSOR13157-1G APOSOR13157-5G
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid 96%
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Bod tání: 175…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115641
CAS číslo: 313545-20-9