Tisk…
5-Amino-3-methylisoxazole-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR13382-5GEA 7810 CZK
APOSOR13382-5G APOSOR13382-1G APOSOR13382-10G
5-Amino-3-methylisoxazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-3-methylisoxazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₅H₅N₃O
Bod tání: 227…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027378
CAS číslo: 35261-01-9