Tisk…
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR1342-1GEA 457 CZK
APOSOR1342-1G
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,14 g/mol
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659907
CAS číslo: 177760-52-0