3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR13449-5GEA
1910
CZK
APOSOR13449-5G
APOSOR13449-25G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₄H₅N₃O₂ MW: 127,10 g/mol Bod tání: 135 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005239 CAS číslo: 41680-34-6 EINECS: 255-493-7 |