Tisk…
3-Pyridinesulphonic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR13637-100GEA 2990 CZK
APOSOR13637-100G
3-Pyridinesulphonic acid 97%
3-Pyridinesulphonic acid
Vzorec: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006381
CAS číslo: 636-73-7
UN: 2585
ADR: 8,III